4-Bromo-2-methoxypyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11605-1G OR11605-5G OR11605-25G
APOSOR11605-1GEA 210 SEK
APOSOR11605-1G APOSOR11605-5G APOSOR11605-25G
4-Bromo-2-methoxypyridine
4-Bromo-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆BrNO
Smältpunkt: 25…26 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD08277268
CAS nummer: 100367-39-3