5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-Bromo-N-methylpyridine-2-carboxamide
OR11592-250MG OR11592-100MG
APOSOR11592-250MGEA 515 SEK
APOSOR11592-250MG APOSOR11592-100MG
5-Bromo-N-methylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-methylpicolinamide
Formel: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Smältpunkt: 76…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07357421
CAS nummer: 845305-87-5