2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Fara
|
OR11546-1G
OR11546-5G
OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA
260
SEK
APOSOR11546-1G
APOSOR11546-5G
APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formel:
C₈H₉BrN₂O Smältpunkt: 154…158 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03909755 CAS nummer: 142404-84-0 |