5-Chloro-2-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11523-25G OR11523-5G
APOSOR11523-25GEA 910 SEK
APOSOR11523-25G APOSOR11523-5G
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
5-Chloro-2-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
Smältpunkt: 70…72 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007288
CAS nummer: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1