2-Chloro-6-nitroanisole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11522-1G OR11522-5G OR11522-25G OR11522-100G
APOSOR11522-1GEA 345 SEK
APOSOR11522-1G APOSOR11522-5G APOSOR11522-25G APOSOR11522-100G
2-Chloro-6-nitroanisole 98%
2-Chloro-6-nitroanisole
Formel: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Smältpunkt: 54…57 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00065066
CAS nummer: 80866-77-9
EINECS: 279-580-4