7-Methoxy-4-methylcoumarin
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR1151-25G
OR1151-5G
OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA
720
SEK
APOSOR1151-25G
APOSOR1151-5G
APOSOR1151-100G
7-Methoxy-4-methylcoumarin
7-Methoxy-4-methylcoumarin
Formel:
C₁₁H₁₀O₃ Smältpunkt: 159…162 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00009773 CAS nummer: 2555-28-4 |