3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11503-1G OR11503-25G OR11503-5G
APOSOR11503-1GEA 255 SEK
APOSOR11503-1G APOSOR11503-25G APOSOR11503-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₁₉BO₃
Smältpunkt: 95…99 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09266196
CAS nummer: 443776-76-9