4-Amino-m-toluic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 710 SEK
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Formel: C₈H₉NO₂
Smältpunkt: 168…173 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007736
CAS nummer: 2486-70-6