2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 2325 SEK
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Smältpunkt: 165…168 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234252
CAS nummer: 16426-64-5