4-Hydroxycoumarin 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Hydroxy-2-benzopyrone
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 2525 SEK
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formel: C₉H₆O₃
MW: 162.14 g/mol
Kokpunkt: 349
Smältpunkt: 216 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006856
CAS nummer: 1076-38-6