Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Ethyl 7-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR1145-1G OR1145-5G OR1145-10G
APOSOR1145-1GEA 430 SEK
APOSOR1145-1G APOSOR1145-5G APOSOR1145-10G
Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₄
MW: 234,211 g/mol
Smältpunkt: 90…92 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00216475
CAS nummer: 6960-46-9