1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11436-1G
OR11436-5G
OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA
345
SEK
APOSOR11436-1G
APOSOR11436-5G
APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂NO₂ Smältpunkt: 100…104 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00092529 CAS nummer: 6311-60-0 |