4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11435-1G OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA 12200 SEK
APOSOR11435-1G APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₂H₁₁BO₄
Smältpunkt: 170…173 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD09475824
CAS nummer: 957034-67-2