4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 190 SEK
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₅H₅NO₂S
MW: 143,17 g/mol
Smältpunkt: 287 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00626872
CAS nummer: 20485-41-0