5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 585 SEK
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formel: C₆H₃BrN₂
Kokpunkt: 100…110 °C/3mmHg
Smältpunkt: 124…132 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234144
CAS nummer: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III