1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 1100 SEK
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formel: C₁₂H₈ClIO
Smältpunkt: 60…63 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD06796299
CAS nummer: 854257-01-5