4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 3525 SEK
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Formel: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219,67 g/mol
Smältpunkt: 74…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01733272
CAS nummer: 56705-85-2