4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11345-1G OR11345-250MG
APOSOR11345-1GEA 4950 SEK
APOSOR11345-1G APOSOR11345-250MG
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₃H₁₁ClO₄S
MW: 298,75 g/mol
Smältpunkt: 54…56 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01631898
CAS nummer: 690632-30-5
UN: 3261
ADR: 8,III