4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 3300 SEK
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Formel: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 215.25 g/mol
Smältpunkt: 92.2…94.4 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02663341
CAS nummer: 13066-01-8