5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 875 SEK
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formel: C₉H₇BrS
Kokpunkt: 153…158 °C/12mmHg
Smältpunkt: 37…39 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD05664866
CAS nummer: 1196-09-4