3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11329-5G OR11329-10G OR11329-1G
APOSOR11329-5GEA 410 SEK
APOSOR11329-5G APOSOR11329-10G APOSOR11329-1G
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
3-Methoxy-4-methylbenzaldehyde
Formel: C9H10O2
Smältpunkt: 40…42 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04114050
CAS nummer: 24973-22-6