2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11327-5G OR11327-25G
APOSOR11327-5GEA 260 SEK
APOSOR11327-5G APOSOR11327-25G
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
2H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile
Formel: C₃H₂N₄
Smältpunkt: 187…190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11505654
CAS nummer: 3641-10-9