2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11314-5G OR11314-100G
APOSOR11314-5GEA 685 SEK
APOSOR11314-5G APOSOR11314-100G
2-Amino-6-bromobenzothiazole 98%
2-Amino-6-bromobenzothiazole
Formel: C₇H₅BrN₂S
MW: 229,1 g/mol
Smältpunkt: 213…217 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00152229
CAS nummer: 15864-32-1