5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1131-5G OR1131-25G
APOSOR1131-5GEA 2650 SEK
APOSOR1131-5G APOSOR1131-25G
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₉BrO₂
Smältpunkt: 108…111 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00525062
CAS nummer: 55082-33-2