4-Chloro-1-naphthol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11309-25G OR11309-10G OR11309-100G
APOSOR11309-25GEA 1550 SEK
APOSOR11309-25G APOSOR11309-10G APOSOR11309-100G
4-Chloro-1-naphthol
4-Chloro-1-naphthol
Formel: ClC₁₀H₆OH
Smältpunkt: 120…121 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00003974
CAS nummer: 604-44-4
EINECS: 210-068-5