3,5-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
OR11308-100G OR11308-10G OR11308-25G
APOSOR11308-100GEA 1200 SEK
APOSOR11308-100G APOSOR11308-10G APOSOR11308-25G
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokpunkt: 183…186 °C/20mmHg
Smältpunkt: 46…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004641
CAS nummer: 705-76-0
EINECS: 211-888-6