(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11307-100G
OR11307-25G
OR11307-5G
APOSOR11307-100GEA
1600
SEK
APOSOR11307-100G
APOSOR11307-25G
APOSOR11307-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
(6-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Kokpunkt: 120 °C/0,4mmHg Smältpunkt: 46…49 °C Densitet: 1,28 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01075226 CAS nummer: 21543-49-7 |