2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11306-100G OR11306-25G OR11306-500G
APOSOR11306-100GEA 570 SEK
APOSOR11306-100G APOSOR11306-25G APOSOR11306-500G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Smältpunkt: 37…42 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00125366
CAS nummer: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II