5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1128-10G OR1128-1G OR1128-5G
APOSOR1128-10GEA 3050 SEK
APOSOR1128-10G APOSOR1128-1G APOSOR1128-5G
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
5-Bromo-2'-chloro-2-hydroxybenzophenone
Formel: C₁₃H₈BrClO₂
Smältpunkt: 104…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02682999
CAS nummer: 332104-54-8