3,5-Diacetoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11278-1G OR11278-25G OR11278-5G
APOSOR11278-1GEA 175 SEK
APOSOR11278-1G APOSOR11278-25G APOSOR11278-5G
3,5-Diacetoxybenzoic acid
3,5-Diacetoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀O₆
MW: 238,20 g/mol
Smältpunkt: 158…160 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017591
CAS nummer: 35354-29-1