Pyrogallol 98+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,2,3-Trihydroxibenzen
OR11265-100G OR11265-1KG OR11265-500G
APOSOR11265-100GEA 260 SEK
APOSOR11265-100G APOSOR11265-1KG APOSOR11265-500G
Pyrogallol 98+%
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126,11 g/mol
Kokpunkt: 309 °C
Smältpunkt: 131…135 °C
Densitet: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00002192
CAS nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9