N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11259-25G OR11259-5G
APOSOR11259-25GEA 360 SEK
APOSOR11259-25G APOSOR11259-5G
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide 94%
N-(9H-Purin-6-yl)benzamide
Formel: C₁₂H₉N₅O
MW: 239,24 g/mol
Smältpunkt: 241…244 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00443632
CAS nummer: 4005-49-6