2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1125-100G OR1125-25G
APOSOR1125-100GEA 2750 SEK
APOSOR1125-100G APOSOR1125-25G
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
2-Chloro-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,59 g/mol
Kokpunkt: 210…212 °C
Smältpunkt: 34…38 °C
Flampunkt: 110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00023199
CAS nummer: 4472-44-0