2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-Methyl 2-nitroterephthalate
OR11224-25G
OR11224-5G
APOSOR11224-25GEA
0
SEK
APOSOR11224-25G
APOSOR11224-5G
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester 95%
2-Nitroterephthalic acid 1-methyl ester
Formel:
C₉H₇NO₆ MW: 225.17 g/mol Smältpunkt: 176…178 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00024510 CAS nummer: 35092-89-8 |