3'-Nitroacetophenone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: m-Nitroacetophenone
OR11221-1KG OR11221-250G
APOSOR11221-1KGEA 0 SEK
APOSOR11221-1KG APOSOR11221-250G
3'-Nitroacetophenone 98%
3'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kokpunkt: 202 °C
Smältpunkt: 76…80 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007259
CAS nummer: 121-89-1
EINECS: 204-504-3