2-Naphthalenesulphonyl chloride
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11219-100G OR11219-25G OR11219-500G
APOSOR11219-100GEA 375 SEK
APOSOR11219-100G APOSOR11219-25G APOSOR11219-500G
2-Naphthalenesulphonyl chloride
2-Naphthalenesulphonyl chloride
Formel: C₁₀H₇ClO₂S
Kokpunkt: 200…202 °C/13mmHg
Smältpunkt: 74…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004087
CAS nummer: 93-11-8
EINECS: 202-219-9
UN: 3261
ADR: 8,II