5-Methoxybenzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR11201-10G
OR11201-1G
OR11201-5G
APOSOR11201-10GEA
1050
SEK
APOSOR11201-10G
APOSOR11201-1G
APOSOR11201-5G
5-Methoxybenzimidazole
5-Methoxybenzimidazole
Formel:
C₈H₈N₂O Smältpunkt: 121…126 …lit °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00272526 CAS nummer: 4887-80-3 |