2-Quinoxalinol 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 2-Quinoxalinone, 2(1H)-Quinoxalinone, 2-Hydroxyquinoxaline, quinoxalin-2-ol
OR11198-100G OR11198-500G OR11198-25G
APOSOR11198-100GEA 790 SEK
APOSOR11198-100G APOSOR11198-500G APOSOR11198-25G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel: C₈H₆N₂O
MW: 146,15 g/mol
Smältpunkt: 271…272 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006722
CAS nummer: 1196-57-2