Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11166-100G OR11166-25G OR11166-5G
APOSOR11166-100GEA 355 SEK
APOSOR11166-100G APOSOR11166-25G APOSOR11166-5G
Diethyl-3-oxoglutarate 97%
Diethyl-3-oxoglutarate
Formel: C₉H₁₄O₅
Kokpunkt: 250 °C
Densitet: 1,112 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 86 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009200
CAS nummer: 105-50-0
EINECS: 203-302-2