2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11157-25G OR11157-5G
APOSOR11157-25GEA 685 SEK
APOSOR11157-25G APOSOR11157-5G
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
2,5-Dihydroxy-p-benzoquinone
Formel: C₆H₄O₄
Smältpunkt: 220 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00001598
CAS nummer: 615-94-1