Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR111513-1G OR111513-5G OR111513-250MG
APOSOR111513-1GEA 3350 SEK
APOSOR111513-1G APOSOR111513-5G APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formel: C₈H₆N₂O
Smältpunkt: 151…153 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07772808
CAS nummer: 116355-16-9