5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR11150-1G OR11150-250MG
APOSOR11150-1GEA 600 SEK
APOSOR11150-1G APOSOR11150-250MG
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
5,6-Dichloro-1H-1,3-benzimidazole
Formel: C₇H₄Cl₂N₂
Smältpunkt: 205…206 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00211325
CAS nummer: 6478-73-5