6-Chloroquinoxaline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR11146-1G OR11146-25G OR11146-5G
APOSOR11146-1GEA 175 SEK
APOSOR11146-1G APOSOR11146-25G APOSOR11146-5G
6-Chloroquinoxaline
6-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
MW: 164,5917 g/mol
Kokpunkt: 117…119 °C
Smältpunkt: 61…65 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047594
CAS nummer: 5448-43-1