5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
OR111442-1G OR111442-5G
APOSOR111442-1GEA 0 SEK
APOSOR111442-1G APOSOR111442-5G
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel: C₆H₈N₄
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00128277
CAS nummer: 54820-92-7