4-Methylindole 96%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR1114-1G OR1114-25G OR1114-5G
APOSOR1114-1GEA 260 SEK
APOSOR1114-1G APOSOR1114-25G APOSOR1114-5G
4-Methylindole 96%
4-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Kokpunkt: 267 °C
Smältpunkt: 5 °C
Densitet: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005668
CAS nummer: 16096-32-5
EINECS: 240-262-5