α-Iodo-4-nitrotoluene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR111344-1G OR111344-5G
APOSOR111344-1GEA 1350 SEK
APOSOR111344-1G APOSOR111344-5G
α-Iodo-4-nitrotoluene
α-Iodo-4-nitrotoluene
Formel: C₇H₆INO₂
MW: 263.03 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 3145-86-6