3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-(3-Bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone, 5-Chloro-3-bromo-2-hydroxyacetophenone
OR1112-25G OR1112-5G
APOSOR1112-25GEA 825 SEK
APOSOR1112-25G APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆BrClO₂
MW: 249,49 g/mol
Smältpunkt: 100…103 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00857068
CAS nummer: 59443-15-1