1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Methyl-1H-pyrrole-2-carbonitrile, 2-Cyano-1-methylpyrrole
OR111182-1G OR111182-5G
APOSOR111182-1GEA 925 SEK
APOSOR111182-1G APOSOR111182-5G
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
1-Methylpyrrole-2-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂
MW: 106,13 g/mol
Densitet: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD02693721
CAS nummer: 34884-10-1