(±)-1-Aminoindan
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
1-Aminoindan, 1-Indanamine, 2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (±)-1-Indanylamine
OR11114-1G
OR11114-5G
APOSOR11114-1GEA
395
SEK
APOSOR11114-1G
APOSOR11114-5G
(±)-1-Aminoindan
(±)-1-Aminoindan
Formel:
C₉H₁₁N MW: 133.19 g/mol Kokpunkt: 96…98 °C Smältpunkt: 1.5 °C Densitet: 1.038 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: 94 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00003799 CAS nummer: 34698-41-4 |