N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Leverantör: Apollo Scientific
OR111133-1G OR111133-5G
APOSOR111133-1GEA 0 SEK
APOSOR111133-1G APOSOR111133-5G
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
N,N-Diisopropyl-4-nitrobenzamide
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₃
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 79606-48-7